Learn More
Thermo Scientific™ Shodex OHpak SB-G Vorsäule
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
10 μm
Beschreibung
- Partikelgröße: 10 μm
- Produktgröße (Innendurchmesser x Länge) 6,0 mm Innendurchmesser x 50 mm L
Spezifikation
Spezifikation
| Säulentyp | Vorsäule |