Learn More
BINDER™ Shipping Pallet
Artikelnummer. 30238282 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB260, KB470, KB720, KB1060
KBF260, KBF470, KBF720, KBF1060
KBFPRO260, KBFPRO470, KBFPRO720
KBPRO260, KBPRO470, KBPRO720
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30238282
Marke: BINDER™ 80122548
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Shipping pallet with unloading ramp for installing unit without forklift
For
Shipping pallet with unloading ramp for easy unloading of chamber from shipping pallet.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) KBFPRO260, KBFPRO470, KBFPRO720
Typ Platform
Material Fiber