Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless with single
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 092071
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12974001
  • 340.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Für die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Einlage für Split/Splitless-Injektionseingang mit Einzelverjüngung
5 mm
95 mm
3.4 mm
Shimadzu GC-Geräte