Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Heratherm™ Öfen und Inkubatoren
Artikelnummer. 10784222 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
11,4 in.
12,9 in.
14,8 in.
19,8 in.
20,2 in.
21,06 in.
Breite (angloamerikanisch):
11,4 in.
12,9 in.
14,8 in.
19,8 in.
20,2 in.
21,06 in.
38,74 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
Heratherm Advanced Protocol Ofen 400 I OMH 400 und General Protocol Inkubator 400 l IGS400
Heratherm Advanced Protocol Ofen 750 I OMH 750 400 V
Heratherm Advanced Protocol Ofen 750 I OMH 750 und General Protocol Inkubator 750l IGS750
Heratherm Advanced Protocol Security Inkubatoren 400 l IMH400-s und General Protocol Inkubator 400 l
Heratherm Advanced Protocol Security Inkubatoren 750l imh750-s und General Protocol Inkubator 750l
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologischer Inkubator 100l
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologischer Inkubator 180l
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologischer Inkubator 60 l
Heratherm Compact mikrobiologischer Inkubator
Heratherm General Protocol mikrobiologischer Inkubator, 100l
Heratherm General Protocol mikrobiologischer Inkubator, 180l
Heratherm General Protocol mikrobiologischer Inkubator, 60 l
Länge (angloamerikanisch):
12,9 in.
17,2 in.
20,7 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10784222
Marke: Thermo Scientific™ 50127771
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Perforierte Einlagen mit Drahtgeflecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heratherm General Protocol mikrobiologischer Inkubator, 100l
Typ Einlegeboden
Enthält (2) Regalstützen
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 2
Länge (angloamerikanisch) 12,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 14,8 in.
Breite (metrisch) 37,5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,8 in.
Tiefe (metrisch) 37,5 cm