Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
245.00 € - 397.00 €
Spezifikation
Farbe | Hellgrau |
---|---|
Material | Stahl |
Produkttyp | Einlegeboden |
Zur Verwendung mit (Geräte) | EN-Schrank 226-DE |
Breite (metrisch) | 42 cm |
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17792388
|
Justrite
JCBS60S000 |
JCBS60S000. | 49 cm |
324.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17732398
|
Justrite
JCBSROLL00 |
JCBSROLL00. | 49 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
17762388
|
Justrite
JCBS120S00 |
JCBS120S00. | 109 cm |
397.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Choice of stainless steel or epoxy coated shelves
- Choice of installed or pull out shelves
Spezifikation
Hellgrau | |
Einlegeboden | |
42 cm |
Stahl | |
EN-Schrank 226-DE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903