Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
149.00 € - 176.00 €
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 42 cm |
---|---|
Abmessungen (T x B x H) | 3,9 x 109 x 42 cm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Einlegeboden |
Außenhöhe (metrisch) | 3,9 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17782358
|
Justrite
JCB120MY00 |
Edelstahl |
176.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17792358
|
Justrite
JCB120VMY0 |
Hellgrau |
149.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Justrite Shelves for EN Cabinets 226-EN.
- Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
Spezifikation
42 cm | |
Stahl | |
3,9 cm |
3,9 x 109 x 42 cm | |
Einlegeboden |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN