Learn More
Thermo Scientific™ Flachbodengläser
Product Code. p-6062401
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
250 μl
275 μl
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3.75mL
5,5 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Transparent
Verschlusstyp:
Konischer Einsatz (Polyspring)
Stecker
Stopfen
Stopfen/Kappe
Stopfen/Verschlusskappe
Menge:
100
100/Packung
1000
1000/Packung
200
200 Packungen
250/Packung
500
500/Packung
Auslaufprodukt
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Product Code. 11901523
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C401596
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
National Scientific SepCap Polyspring-Einsätze mit begrenztem Volumen verhindern, dass die Spritze den Gefäßboden berührt und die Nadel dadurch beschädigt werden kann.
Flachbodenfläschchen sind eine kostengünstige Wahl für viele HPLC-Routineanwendungen. Diese halslosen Fläschchen mit Einsätzen sind als Kits mit den zugehörigen Polyethylen-Stopfen erhältlich, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen. Zur Auswahl stehen Gläser aus Klarglas, Braunglas oder Polypropylen. 8 x 35-mm-Flachbodengläser wurden speziell für Alcott Autosampler mit positiver Verdrängung entwickelt. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ oder Chromacol™.
  • Polyethylen SepCap mit mittig angeordnetem sternförmigem Muster erleichtert das Durchstechen mit der Spritzennadel.
  • Das praktische Fläschchen-Kit enthält die gleiche Anzahl von Fläschchen und Verschlusskappen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Microsampling-Fläschchen für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp Karussell, 96 bzw. 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Klarglas; SepCap; 1 ml
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1,25 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) <80 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 1,25 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Stecker
Höhe (metrisch) 40 mm
Menge 200
Typ 1 ml-Shell-Fläschchen
Verschlussgröße 8 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 1 ml
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.