Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, PP, klar, PE-Stopfen
Für die HPLC empfohlen.
16.60 € - 59.05 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 100 |
Marking Spot | Nein |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11561404
|
Fisherbrand™
08 34 2194 |
1.28 ml | N/A | |||||||
12970941
|
Fisherbrand™
15 34 2197 |
5.5 ml |
26.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12980941
|
Fisherbrand™
15 34 2199 |
4 ml | N/A | |||||||
Beschreibung
- Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
- Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
100 | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, PP, klar, PE-Stopfen