Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, PP, klar, PE-Stopfen
Artikelnummer. 11561404 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.28 ml
4 ml
5.5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11561404 1.28 ml 100 Stück
12970941 5.5 ml 100 Stück
12980941 4 ml 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 11561404
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die HPLC empfohlen.
  • Fläschchen mit Schale und die entsprechenden Stopfen können auch als 2-in-1-KIT geliefert werden
  • Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 1.28 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussgröße 8
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 40 mm