Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Maximieren Sie die Lagerkapazität mit diesen Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte.
735.66 € - 1768.80 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Anzahl Probengestelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Anzahl Probengestelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12908344
|
Thermo Scientific™
RSK13SD4 |
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (13 cu.ft-Modelle) | Boxen (48/4 Racks) | 4 |
773.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11329351
|
Thermo Scientific™
RSK13SD5 |
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 13 Kubikfuß Volumen) | Boxen (48/4 Racks) | 4 |
735.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12918344
|
Thermo Scientific™
RSK17SD4 |
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (17 cu.ft-Modelle) | Boxen (80/4 Racks) | 4 |
908.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11339351
|
Thermo Scientific™
RSK17SD5 |
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 17 Kubikfuß Volumen) | Boxen (80/4 Racks) | 4 |
907.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12928344
|
Thermo Scientific™
RSK23SD4 |
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (23 cu.ft-Modelle) | Boxen (100/4 Racks) | 5 |
1145.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11349351
|
Thermo Scientific™
RSK23SD5 |
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie | Boxen (80/5 Racks) | 5 |
1145.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11810543
|
Thermo Scientific™
RSK300SD4 |
Forma 88300; TSU300 | Boxen (75/3 Racks) | 3 |
756.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11359351
|
Thermo Scientific™
RSK300SD5 |
Revco UxF300; HFU300T | Boxen (60/3 Racks) | 3 |
752.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11820543
|
Thermo Scientific™
RSK400SD4 |
Forma 88400; TSU400 | Boxen (100/4 Racks) | 4 |
1005.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11369351
|
Thermo Scientific™
RSK400SD5 |
Revco UxF400; HFU400T | Boxen (80/4 Racks) | 4 |
1000.98 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11830543
|
Thermo Scientific™
RSK500SD4 |
Forma 88500; TSU500 | Boxen (125/5 Racks) | 5 |
1266.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11379351
|
Thermo Scientific™
RSK500SD5 |
Revco UxF500; HFU500T | Boxen (100/5 Racks) | 5 |
1256.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11840543
|
Thermo Scientific™
RSK600SD4 |
Forma 88600; TSU600 | Boxen (150/6 Racks) | 6 |
1517.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11850543
|
Thermo Scientific™
RSK700SD4 |
Forma 88700; TSU700 | Boxen (175/7 Racks) | 7 |
1768.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11399351
|
Thermo Scientific™
RSK700SD5 |
Revco UxF700; HFU700T | 140 Boxen/7 Gestelle | 7 |
1758.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Mit Hilfe von Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte können Sie den vorhandenen Stauraum maximal nutzen. Die 2 in.-Boxen sind mit Trennwänden ausgestattet.
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Spezifikation
100 |