Learn More
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NB120-6794
188.80 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "25306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:300000 | |
Sheep | |
Multi-step | |
RUO | |
Secondary | |
Rabbit | |
Purified |
Western Blot, ELISA | |
Biotin | |
IGHG | |
Rabbit IgG whole molecule | |
1 mg | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
Rabbit IgG Heavy and Light | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sheep anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™ > 1mg; Biotin