Learn More
Sharpsguard™ Mehrzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12953495
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9,27 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12953495
Marke: Daniels Healthcare DD476YL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der robuste Eimergriff erleichtert den Transport, und die breite Öffnung erleichtert das Einfüllen von größeren Gegenständen. Der gelbe Sharpsguard™ 11.5-Mehrzweckbehälter für 9.27 l für spitze und scharfe Abfälle mit Eimergriff eignet sich zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände, die mit medizinischen, aber nicht zytotoxischen oder zytostatischen Medizinprodukten verunreinigt wurden.
  • Behälter zur Entsorgung durch Verbrennen
  • Robuste Konstruktion aus Polypropylen mit dicken Wänden
  • Bietet außergewöhnlichen Schutz vor scharfen Objekten und austretenden Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Maximallinie gefüllt ist, muss er verschlossen und sicher entsorgt werden
  • Alle Behälter verfügen über klare British-Standard-Kennzeichnungen, Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9,27 L
Zertifizierung/Konformität BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Verschlusstyp Deckel
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 250 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Öffnung 275 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einfachen Transport
Material Polypropylen