Learn More
Sharpsguard™ Mehrzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12903495
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 12903495
missing translation for 'mfr': Daniels Healthcare DD477YL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dank des einteiligen Druckverschlusses mit integriertem Vacutainer-Entferner optimal für Phlebologen geeignet. Der gelbe Sharpsguard™ 1 Mehrzweckbehälter 0.84 l für spitze und scharfe Abfälle mit Druckverschluss eignet sich zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände, die mit medizinischen, aber nicht zytotoxischen oder zytostatischen Medizinprodukten verunreinigt wurden.
  • Lieferung mit Deckel montiert
  • Passt sicher in den Sharpsguard-Fachbereich
  • Behälter zur Entsorgung durch Verbrennung oder anderer Mittel
  • Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
  • Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
  • Alle mit klaren britischen Standardmarkierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Specifications
Kapazität (metrisch) 1 l
Zertifizierung/Konformität BS EN ISO 23907.
Verschlusstyp Deckel
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 127 mm
Länge (metrisch) 205 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 70 x 32 mm (L x B)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Phlebologen
Material Polypropylen