Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12352439
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 l
3.75 l
5 l
7 l
Höhe (metrisch):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Länge (metrisch):
176 mm
248 mm
Zertifizierung/Konformität:
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
BS 7320: 1990, ISO 9002
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12352439
Marke: Daniels Healthcare™ DD471OL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände bietet außergewöhnlichen Schutz vor Stichen und auslaufenden Flüssigkeiten. Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände aus Polypropylen sind widerstandsfähig und haben eine Wandstärke, die die Ansprüche an Festigkeit, Einfachheit und Preis-Leistung erfüllt.
  • Maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf
  • Hergestellt gemäß der Normen BS 7320: 1990 und ISO 9002 und zugelassen gemäß UN Packing Group II
  • Alle verfügen über klare British Standard-Markierungen, eine Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
  • Ein robuster Seitengriff verhindert, dass der Behälter wegrollt. So kann er sicher transportiert und einfach entsorgt werden
  • Der Griff verhindert, dass der Behälter im unwahrscheinlichen Fall des Fallenlassens wegrollt, und er kann an einer POUDS™ Befestigung aufgehängt werden
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität BS 7320: 1990, ISO 9002
Verschlusstyp Deckel
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 285 mm
Länge (metrisch) 176 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 77 x 45 mm (L x B)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Idealer durchstichsicherer Allzweckbehälter für maximale Aufnahme in kleinen Arbeitsbereichen
Material Polypropylen