Learn More
Sharpsguard™ pharmi Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12302449
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,91 L
Artikelnummer. 12302449
Marke: Daniels Healthcare DD210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein optimaler Allzweckbehälter für pharmazeutische Abfälle zur Entsorgung medizinischer Abfälle in der Originalverpackung. Der Sharpsguard™ pharmi 11.5 Mehrzweck-Abfallbehälter 10.91 l wird mit montiertem Deckel geliefert.
  • Ein idealer Allzweck-Abfallbehälter für die Entsorgung von Arzneimittelabfällen in der Originalverpackung, wie z. B. unbenutzten Pillen; keine scharfen Teile
  • Diese nächste Weiterentwicklung des Pharmabehälters bietet eine nachhaltige Alternative aus 100 % recyceltem Kunststoff
  • Während des Gebrauchs kann dieser Behälter sicher in einem der Point-of-Use-Zubehörteile der POUDS™-Reihe positioniert werden
  • Der Behälter darf durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren entsorgt werden. Entwickelt für die Verbringung von Abfällen, die nach den EWC-Codes 18-01-09 und 18-02-08 kategorisiert sind
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10,91 L
Zertifizierung/Konformität BS 7320: 1990, ISO 9002
Verschlusstyp Deckel
Farbe Blau
Höhe (metrisch) 285 mm
Länge (metrisch) 176 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 77 x 45 mm (L x B)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die sichere Einsammlung, den Transport und die Entsorgung von klinischem Abfall in Originalverpackung, z. B. Tabletten oder Flaschen
Material Polypropylen
Produkttyp Waste Container