Learn More
Sharpsguard™ Mehrzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12302439
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.6 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12302439
Marke: Daniels Healthcare DD478OL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Stations- oder Abteilungswagen konzipiert und optimal für Gemeinschaftseinrichtungen geeignet. Der orangefarbene Sharpsguard™ Mini-Mehrzweckbehälter 0.6 l für spitze und scharfe Abfälle eignet sich zur Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände, die nicht mit Medizinprodukten verunreinigt wurden.
  • Behälter zur Entsorgung durch Verbrennen
  • Robuste Konstruktion aus Polypropylen mit dicken Wänden
  • Bietet außergewöhnlichen Schutz vor scharfen Objekten und austretenden Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Maximallinie gefüllt ist, muss er verschlossen und sicher entsorgt werden
  • Alle Behälter verfügen über klare British-Standard-Kennzeichnungen, Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.6 l
Zertifizierung/Konformität BS EN ISO 23907
Verschlusstyp Deckel
Farbe Gelb, Rot
Höhe (metrisch) 170 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 28 x 22 mm (L x B)
Größe Mini
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Station- oder Abteilungswagen geeignet
Material Polypropylen