Learn More
Sharpsguard™ Mehrzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lieferung mit Deckel montiert
- Behälter zur Entsorgung durch Verbrennung
- Passt sicher in den Sharpsguard-Fachbereich
- Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
- Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
- Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
- Alle mit klaren britischen Standardmarkierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Zertifizierung/Konformität | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Farbe | Gelb, orange |
| Höhe (metrisch) | 127 mm |
| Länge (metrisch) | 205 mm |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 70 x 32 mm (L x B) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Phlebologen |
| Material | Polypropylen |