Learn More
Sharpsguard™ Abfallbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,47 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Lässt sich leicht in einer Tasche oder in einem Handschuhfach verstauen
- Wird mit montiertem Deckel geliefert
- Behälter zur Entsorgung durch Verbrennen
- Robuste Konstruktion aus Polypropylen mit robuster Wanddicke
- Bietet außergewöhnlichen Schutz vor scharfen Objekten und austretenden Flüssigkeiten
- Wenn der Behälter bis zur Maximallinie gefüllt ist, muss er verschlossen und sicher entsorgt werden
- Alle Behälter verfügen über klare British-Standard-Kennzeichnungen, Anleitung und eine sichtbaren Fülllinie
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0,47 L |
| Zertifizierung/Konformität | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Farbe | Orange |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 31 x 25 mm (L x B) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Berufstätige im Gesundheitswesen, lässt sich leicht in einer Tasche oder in einem Handschuhfach verstauen |
| Material | Polypropylen |