Learn More
Sharpsguard™ Com-plus Mehrzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Artikelnummer. 12322439
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,78 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12322439
Marke: Daniels Healthcare DD479OL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für sichere Passform in den Tabletts des Sharpsguard™ Sortiments sowie anderen Trageeinsätzen konzipiert. Der orangefarbene Sharpsguard com-plus Behälter für scharfe und spitze Abfälle eignet sich zur Entsorgung scharfer und spitzer Gegenstände, die nicht mit Medizinprodukten verunreinigt wurden.
  • Rechteckig zum einfachen Verstauen in medizinischen Taschen
  • Schiebetür mit Öffnung für eine 20 ml-Spritze
  • Lieferung mit Deckel montiert
  • Feste Polypropylenkonstruktion und Wandstärke
  • Bietet hervorragenden Schutz gegen durchstechende scharfe Abfälle und austretende Flüssigkeiten
  • Wenn der Behälter bis zur Fülllinie voll ist, muss er sicher verschlossen und entsorgt werden
  • Mit klaren britischen Standard-Markierungen, Gebrauchsanweisungen und sichtbarer Fülllinie
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,78 L
Verschlusstyp Deckel
Farbe Orange
Höhe (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) 205 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 54 x 36 mm (L x B)