Learn More
Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe Abfälle
Artikelnummer. 12963525
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,0 L
2,0 L
4 l
7 l
9 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12963525
Marke: Sharpsafe™ 41405430
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken. Sharpsafe™ Polypropylen-Behälter für spitze und scharfe medizinische Abfälle ermöglichen eine einfache Entsorgung und bieten zusätzlichen Schutz für den Anwender als auch die breite Öffentlichkeit. Der geschützte Zugriffsbereich verhindert, dass der Behälter für andere Abfälle verwendet wird, wodurch unnötige Abfallentsorgungskosten vermieden werden.
  • Leichte Entsorgung von spitzen und scharfen Abfällen
  • Geschützter Zugriffsbereich 
  • Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,0 L
Zertifizierung/Konformität Hergestellt gemäß BS 7320: 1990, zugelassen gemäß ISO 9002-Normen und UN-Verpackungsgruppe II
Verschlusstyp Lid
Verschlussfarbe Yellow
Modell 4140 Rectangular
Menge Je 1
Enthält Verschluss
Material Polypropylene