Learn More
Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe Abfälle
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,0 L
2,0 L
4 l
7 l
9 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfache Entsorgung spitzer Gegenstände
- Geschützter Zugriffsbereich
- Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 9 l |
| Zertifizierung/Konformität | BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291 |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Verschlussfarbe | Yellow |
| Farbe | Gelb |
| Modell | 4117B |
| Menge | Je 1 |
| Enthält | Closure |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in öffentlichen Bereichen wie Notaufnahmen und ambulanten Kliniken |
| Material | Polypropylen |