Learn More
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.3 l
0.45 l
0.6 l
3 l
Höhe (metrisch):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Durchscheinende Klappdeckel mit Griff
- Gelb
- Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht Normen UN 3291 und BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. und UN 3291, TRBA 250, Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, Umweltstandard: ISO 14001:2004 |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Verschlussfarbe | Durchscheinend |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (L x B x H) | 197 x 120 x 205 mm |
| Höhe (metrisch) | 205 mm |
| Länge (metrisch) | 197 mm |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 55 x 50 mm |
| Menge | 50/Packung |
| Mehr anzeigen |