missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SharpSafe™ Polypropylen-Behälter

Artikelnummer. 11999017
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.3 l
0.45 l
0.6 l
3 l
Höhe (metrisch):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11999017

Marke: SharpSafe™ SHA4150

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die gelben SharpSafe™ Behälter aus Polypropylen eignen sich zur Aufnahme von scharfkantigen, scharfen oder spitzen Abfällen und Gegenständen.

  • Durchscheinende Klappdeckel mit Griff
  • Gelb
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 0.6 l
Zertifizierung/Konformität Entspricht Normen UN 3291 und BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. und UN 3291, TRBA 250, Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, Umweltstandard: ISO 14001:2004
Verschlusstyp Klappdeckel
Verschlussfarbe Durchscheinend
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 106 x 54 x 221 mm
Höhe (metrisch) 221 mm
Länge (metrisch) 106 mm
Öffnungsgröße (metrisch) 40 x 30 mm
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 54 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Klappdeckel, Griff
Material Polypropylen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt