Learn More
Sharpsafe™ Sharpsafe™ -Behälter für spitze und scharfe biologische Gefahrenstoffe, aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8000357
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
7 l
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11930368
Marke: Sharpsafe™ SHA4110
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe biologische Gefahrenstoffe aus Polypropylen erleichtern die sichere Entsorgung von Abfällen aus dem Gesundheitswesen.
  • Polypropylen
  • 50/Packung
  • Gelb
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 l
Farbe Gelb
Höhe (metrisch) 382 mm
Länge (metrisch) 175 mm
Menge 50/Packung
Breite (metrisch) 175 mm