Learn More
Hospidex™ Sharpsafe™ Abfallbehälter für biologische Gefahrenstoffe, aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8000271
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
13 l
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Product Code. 11905386
missing translation for 'mfr': Hospidex™ SHA4115A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Der Sharpsafe™ Abfallbehälter aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe eignet sich für den Transport von biogefährlichen Gütern zur Entsorgung.
  • Gelb
  • Polypropylen
  • NFX 30-505-Zertifizierung
Specifications
Kapazität (metrisch) 13 l
Zertifizierung/Konformität Gehäuse NFX30-500
Höhe (metrisch) 294 mm
Länge (metrisch) 355 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Entsorgung von Injektionsabfällen und für Aufbereitungsaufgaben von stechenden, scharfen und/oder spitzen Gegenständen
Material Polypropylen
Produkttyp Biohazard-Behälter