missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hospidex™ Sharpsafe™ Abfallbehälter für biologische Gefahrenstoffe, aus Polypropylen

Artikelnummer. 11994106
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
13 l
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11994106

Marke: Hospidex™ SHA4140

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Sharpsafe™ Abfallbehälter aus Polypropylen für biologische Gefahrenstoffe eignet sich für den Transport von biogefährlichen Gütern zur Entsorgung.

  • Gelb
  • Polypropylen
  • NFX 30-505-Zertifizierung

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2 l
Zertifizierung/Konformität Gehäuse NFX30-500
Höhe (metrisch) 168 mm
Länge (metrisch) 196 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Entsorgung von Injektionsabfällen und für Aufbereitungsaufgaben von stechenden, scharfen und/oder spitzen Gegenständen
Material Polypropylen
Produkttyp Biohazard-Behälter
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt