Learn More
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben dauerhaft zur genauen Ausrichtung.
27.28 € - 314.00 €
Spezifikation
Produkttyp ATTO-Farbstoffe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10799839
Unterlagen ansehen
Epredia™
3120123
5 x 59 mL Mehrere
314.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10413229
Unterlagen ansehen
Epredia™
3120124
59 mL Blau
60.85 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10830020
Unterlagen ansehen
Epredia™
3120125
59 mL Schwarz Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10530159
Unterlagen ansehen
Epredia™
3120126
59 mL Gelb
58.12 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10692479
Unterlagen ansehen
Epredia™
3120127
59 mL Rot
42.20 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10415339
Unterlagen ansehen
Epredia™
3120128
59 mL Grün
51.90 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben zur genauen Ausrichtung.
  • Ein Spezialpigment beschichtet gleichmäßig das Gewebe, ohne in die Gewebeoberfläche einzudringen
  • Keine Auswirkung auf die diagnostische Interpretation.
  • Schnell trocknend und anwenderfreundlich; verkürzt die Zeitdauer bei dringenden Gefrierschnitten
Bestellinformationen:
Einzeln oder als Set erhältlich (Inhalt: je eine Flasche schwarz, blau, gelb, rot und grün, 50 Applikationsspatel; Aufbewahrungsbehälter).
Spezifikation
Spezifikation
ATTO-Farbstoffe
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung