Learn More
Epredia™ TBD-1™ Entkalker
Artikelnummer. 12687916 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
2 Packungen
4 Packungen
Packungsgröße:
2 Stück
4 Liter
Artikelnummer. 12687916
Marke: Epredia™ 6764002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesem schnell wirkenden Entkalker auf Salzsäurebasis bearbeiten Sie Knochenmarkbiopsien in nur 15 bis 30 Minuten.
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ TBD-1™ Entkalker, einem rasch wirkenden Entkalker auf Salzsäurebasis, Knochenmarkproben in nur 15 bis 30 Minuten auf.
  • Dünne Stücke mit einer hohen Knochendichte in 3 bis 12 Stunden verarbeiten
  • Ermöglicht die Anwendung von Routine-Endpunkttests, z. B. Kalziumoxalat
  • Schützt Zellen vor Säuren mit zusätzlichen Inhaltsstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Entkalker
Menge 4 Packungen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
  • P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, polyvinyl pyrrolidone, fluorad