Learn More
Epredia™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierende Unterlagen
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Formaldehyd-Neutralisationsfilter
Länge (angloamerikanisch):
10 in.
20 in.
Breite (angloamerikanisch):
8 in.
16 in.
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
50 Stück
Beschreibung
Absorbieren Sie Flüssigkeiten und fangen Sie sie auf mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Suresorb™ Klinikunterlagen und Formaldehyd neutralisierenden Unterlagen. Ideal zum Aufsaugen und Beseitigen von Körperflüssigkeiten mit Hepatitis-B-Virus, AIDS/HIV und anderen bekannten Krankheitskeimen.
- Das Gewebe ist auch bei Flüssigkeitssättigung reißfest
- Formaldehyd neutralisierende Pads vermindern Formaldehydemissionen durch chemische Bindung und schließen Dämpfe ein—ideal für Zuschneideplätze und Autopsiearbeiten
- Klinische Pads dienen als Unterlagen für chirurgische Schneidebretter und Autopsietische, zum Sezieren und zum Auskleiden von Leichenmulden und Leichensäcken.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Formaldehyd-Neutralisationsfilter |
| Filtertyp | Formaldehyd |
| Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Menge | 400/Karton |
| Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (metrisch) | 203,2 mm |