Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade stumpfe/scharfe Präparierschere
Artikelnummer. p-4520898 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
16,5 cm
Güte:
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15202290
Marke: Epredia™ 28253
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für die Epredia™ Shandon™ gerade stumpfe/scharfe Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für die Thermo Scientific™ Shandon™ gerade stumpfe/scharfe Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Konstante Qualität
  • Entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen.
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Präparierschere
Blade Style Gerade
Güte Standard
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Länge (metrisch) 16,5 cm
Spitzenform Stumpf/Scharf