Learn More
Epredia™ Ausgießformen aus Edelstahl
Artikelnummer. 12697906 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12697906
Marke: Epredia™ 6401017
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimieren Sie die Gewebeeinbettung durch den hervorragenden Wärmeaustausch unserer qualitativ hochwertigen und langlebigen Edelstahl-Ausgießformen für Gewebeeinbettung.
Optimieren Sie die Gewebeeinbettung durch den hervorragenden Wärmeaustausch von unseren qualitativ hochwertigen und robusten Thermo Scientific™ Shandon™ Edelstahl-Ausgießformen.
  • Größen passend für die meisten Kassetten
  • Hervorragender Wärmeaustausch
  • Abgerundete Ecken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Ausgießform
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 24 x 30 x 9 mm