Learn More
Epredia™ Edelstahl-Ausgießformen
Optimieren Sie die Gewebeeinbettung durch den hervorragenden Wärmeaustausch von unseren qualitativ hochwertigen und robusten Epredia™ Edelstahl-Ausgießformen.
Marke: Epredia™ 6401015
130.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimieren Sie die Gewebeeinbettung durch den hervorragenden Wärmeaustausch von unseren qualitativ hochwertigen und robusten Thermo Scientific™ Shandon™ Edelstahl-Ausgießformen.
- Größen passend für die meisten Kassetten
- Hervorragender Wärmeaustausch
- Abgerundete Ecken
Spezifikation
Ausgießform | |
Edelstahl | |
10 x 10 x 5 mm |