Learn More
Epredia™ Synthetikschwämme
Schützen Sie kleine Biopsieproben vor Überverarbeitung mit Epredia™ Schwämmen.
Marke: Epredia™ 8453
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schützen Sie kleine Biopsieproben vor Überverarbeitung mit Epredia™ Schwämmen.
- Ein blauer Schaumstoffschwamm hält die Proben in der Kassette
Maße:
- Rechteckig, 25 x 31mm (1 x 1,2 Zoll)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Synthetikschwämme | |
Blau | |
25 mm | |
31 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Synthetikschwämme > Sponges 25x31mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur