Learn More
Epredia™ Shandon™ Skalpellklinge Nr. 21
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Größe:
Nr. 21
Beschreibung
Führen Sie mit der 5,1 cm langen Thermo Scientific™ Shandon™ Skalpellklinge Nr. 21 präzise Schnitte aus.
- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Qualitätsformen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir die bestmöglichen Produkte anbieten können
- Ohne Material- oder Fertigungsmängel
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Nr. 21 |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 5,1 cm |
| Sterilität | Steril |
| Menge | 10/Packung |