Learn More
Epredia™ Shandon™ Skalpellklinge Nr. 20
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Größe:
Nr. 20
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Schneiden Sie mit großer Präzision mit der Thermo Scientific™ Shandon™ Skalpellklinge Nr. 20, Länge 4,5cm (1,75 in).
- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Qualitätsformen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir die bestmöglichen Produkte anbieten können
- Ohne Material- oder Fertigungsmängel
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Nr. 20 |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,75 in. |
| Länge (metrisch) | 4,5 cm |
| Sterilität | Steril |
| Menge | 10/Packung |