Learn More
Epredia™ Shandon™ Skalpellklinge Nr. 11
Artikelnummer. 12697896 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12697896
Marke: Epredia™ 3120030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mit der 1,6 in. (4 cm) langen Epredia™ Shandon™ Skalpellklinge Nr. 11 präzise Schnitte aus.
Führen Sie mit der 4 cm langen Thermo Scientific™ Shandon™ Skalpellklinge Nr. 11 präzise Schnitte aus.
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Qualitätsformen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben, damit wir die bestmöglichen Produkte anbieten können
  • Ohne Material- oder Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 1,6 in.
Länge (metrisch) 4 cm
Menge 100/Karton
Produkttyp Nr. 11