Learn More
Epredia™ Shandon™ russische Pinzette
Artikelnummer. p-4520658 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Güte:
Standard
Länge (metrisch):
15,2 cm
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15246219
Marke: Epredia™ 6551
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese russische Pinzette hat runde, gezähnte Spitzen für Qualität und Präzision. Sie wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert.
Die Thermo Scientific™ Shandon™ russische Pinzette hat runde, gezähnte Spitzen für Qualität und Präzision. Sie wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert.
Eigenschaften:
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen NormenGarantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
  • In drei Längen erhältlich:
  • In Premium- oder Standardausführung verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Russian Thumb Forceps
Güte Standard
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,2 cm