Learn More
Epredia™ Shandon™ Polysine-Objektträger
Artikelnummer. 12637976 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Blau; 144/Packung
Weiß; 144/Packung
Weiß; 1440/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
1440 Stück
Artikelnummer. 12637976
Marke: Epredia™ 6776215
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion mit Epredia™ Shandon™ Polysine Objektträgern.
Erzielen Sie hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion mit Thermo Scientific™ Shandon™ Polysine Objektträgern.
  • Polysine stellt eine hochentwickelte Permanentbeschichtung für Objektträger dar
  • Dabei verwendete Chemikalien üben elektrostatische und chemische Anziehungskräfte auf Zellen und Gewebe aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polysine
Typ Mikroskopobjektträger
Farbe Weiß
Beschreibung Weiß; 144/Packung