Learn More
Epredia™ Shandon™ Polysine-Objektträger
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Blau; 144/Packung
Weiß; 144/Packung
Weiß; 1440/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
1440 Stück
Beschreibung
Erzielen Sie hervorragende Zell- und Gewebeadhäsion mit Thermo Scientific™ Shandon™ Polysine Objektträgern.
- Polysine stellt eine hochentwickelte Permanentbeschichtung für Objektträger dar
- Dabei verwendete Chemikalien üben elektrostatische und chemische Anziehungskräfte auf Zellen und Gewebe aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polysine |
| Typ | Microscope Slide |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Weiß; 1440/Karton |