Learn More
Epredia™ Peel-A-Way™ Einmal-Einbettformen
Artikelnummer. p-4524719 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
22 x 30 x 20 mm
22 x 22 mm konisch zulaufend auf 12 x 12 mm, 20 mm tief
22 x 22 x 20 mm
40 x 22 x 20 mm
Form:
Gekürzt, konisch
Quadratisch
Rechteckig
Packungsgröße:
1 Stück
264 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 12677736
Marke: Epredia™ 1830
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Epredia Peel-A-Way Einweg-Ausgießformen.
Fördern Sie die schnelle Aushärtung des Paraffins mit Thermo Scientific™ Shandon™ Peel-A-Way Einweg-Ausgießformen.
  • Aus stabilem, transparentem Kunststoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einbettform
Material Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 22 x 30 x 20 mm
Einwegprodukt Ja
Form Rechteckig