Learn More
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™, eine spezielle angesäuerte Alkohol-Lösung, verbessert die Zellklarheit durch Entfernung von überschüssigem Hämatoxylin von Objektträgern.
69.10 €
Spezifikation
Produkttyp Nu-Clear™ II
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12513627
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
6769009
Nu-Clear™ II
69.10 €
4 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Nu-Clear™, eine spezielle angesäuerte Alkohol-Lösung, verbessert die Zellklarheit durch Entfernung von überschüssigem Hämatoxylin von Objektträgern.
Hauptmerkmale
  • Entfernt Reste von Hämatoxylin, das das Glas färben knann.
  • Zur Verwendung mit allen Epredia Shandon Färbeautomaten sowie für manuelle Verfahren vorgesehen.
Nu-Clear I
  • Schnell wirkende Lösung
  • Wird in den meisten Protokollen als 10-Sekunden-Schritt empfohlen
  • Besonders nützlich für die Verwendung mit Harris Hämatoxylin
  • Kann mit den Epredia Varistain™ 24-4 oder Shandon Varistain Gemini Objektträger-Färbemitteln verwendet werden
Nu-Clear II
  • Geringere Konzentration
  • Empfohlen als 20-Sekunden-Schritt
  • Kann für den Epredia Shandon Linistat und andere lineare Färbemittel verwendet werden
  • Empfohlen für die Verwendung mit Gill-Hämatoxylinen
Spezifikation
Spezifikation
Nu-Clear™ II
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P235-Kühl halten.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid