Learn More
Epredia™ Shandon™ Sezierbrett aus Neopren-Kork-Mischung
Artikelnummer. 15323575 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Größe:
S
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15323575
Marke: Epredia™ 361
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Shandon Sezierbretter aus Neopren-Kork-Mischung besitzen über einem Träger aus Marinesperrholz eine langlebige Fläche zum Schneiden.
Mit Thermo Scientific™ Shandon™ Sezierbrettern aus Neopren-Kork-Mischung arbeiten Sie auf einem Träger aus marineüblichem Sperrholz, der mit einer beständigen, gegen Schnitte unempfindlichen Oberfläche versehen ist.
Eigenschaften:
  • Eine 6 mm (0,25 in.) starke Schicht aus einer Neopren-Kork-Mischung ist mit Permanentkleber auf dem Trägermaterial aufgebracht.
  • Die Mischung aus Gummi und Kork ist nicht absorbierend und lässt sich gründlich abspülen.
  • Durch Gummipuffer an jeder Ecke wird die Schneidefläche um 3,8 cm (1,5 in.) erhöht.
Bestellinformationen:
  • Das große Brett hat die Abmessungen 40,6 x 58,4 x 1,9 cm (16 x 23 x 0,75 in.)
  • Das kleine Brett hat die Abmessungen 50,5 x 40,6 x 1,9 cm (12 x 16 x 0,75 in.)
  • Brett ist kompatibel mit dem Woll Ablaufseziertablett Nr. 360
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Präparierbretter
Material Mischkautschuk und Kork
Größe Groß
Abmessungen (L x B x H) 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9 cm)
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 23 in.
Breite (metrisch) 58.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1.9 cm