Learn More
Epredia™ M-1 Einbettmatrix
Optimale Probenvorbereitung mit der Epredia™ M-1-Einbettungsmatrix.
Marke:  Epredia™ 1310
Artikelnummer. 10056778
  • 64.55 € / 180 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Optimale Probenvorbereitung mit der Epredia™ M-1-Einbettungsmatrix.
  • Klare, wasserlösliche Lösung
  • Optimale Schnitttemperatur von -12 bis -13 °C. (-10,4 bis -8,6 °F)
  • Besonders wirksam bei Proben mit hohem Wassergehalt, z. B. Augen und ZNS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
180 mL
Einbettmatrix
Proben mit hohem Wassergehalt, z. B. Augen und ZNS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ M-1 Einbettmatrix > 180 ml