Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant-Hämatoxylin
Setzen Sie Epredia™ Shandon™ Instant-Hämatoxylin statt Harris oder Gill ein, wenn keine Mukoidfärbung erforderlich ist.
Marke: Epredia™ 6765015
298.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Shandon™ Instant-Hämatoxylin statt Harris oder Gill ein, wenn keine Mukoidfärbung erforderlich ist.
- Färbung je nach Ansatz von blauschwarz bis hellblau
Spezifikation
Instant-Hämatoxylin | |
Ergibt 6 x 1 l; 6/Packung | |
Ergibt 6 x 1 l; 6/Packung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Shandon Instant Hematoxylin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.