Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttyp:
Fixiermittel
Packungsgröße:
1 Stück
125 Stück
3.80 Liter
Beschreibung
Epredia™ Glyo-Fixx™, ein nicht karzinogener, nicht sensibilisierender und umweltfreundlicher Ersatzstoff, erzielt Ergebnisse, die denen von neutral gepuffertem Formalin überlegen sind.
- Erzeugt eine klare und deutliche Zellmorphologie
- Die meisten Antigene werden ohne Beeinträchtigung des Immunverhaltens fixiert
- Ermöglicht scharfe Darstellung der Spezialfarben, einschließlich Silbermethoden, ohne Hintergrundfärbung
- Feine Details der Probenstruktur werden dargestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fixiermittel |
| Menge | 5 gal. |