Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Artikelnummer. 12500067 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttyp:
Fixiermittel
Packungsgröße:
1 Stück
125 Stück
3.80 Liter
Artikelnummer. 12500067
Marke: Epredia™ 9990924
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Glyo-Fixx™, einem nicht karzinogenen, nicht sensibilisierenden und umweltfreundlichen Ersatzstoff, erzielen Sie Ergebnisse, die denen von neutral gepuffertem Formalin überlegen sind.
Epredia™ Glyo-Fixx™, ein nicht karzinogener, nicht sensibilisierender und umweltfreundlicher Ersatzstoff, erzielt Ergebnisse, die denen von neutral gepuffertem Formalin überlegen sind.
  • Erzeugt eine klare und deutliche Zellmorphologie
  • Die meisten Antigene werden ohne Beeinträchtigung des Immunverhaltens fixiert
  • Ermöglicht scharfe Darstellung der Spezialfarben, einschließlich Silbermethoden, ohne Hintergrundfärbung
  • Feine Details der Probenstruktur werden dargestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fixiermittel
Menge 125 x 60 ml