Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
125 x 60 ml
5 gal.
125 x 120 ml
Produkttyp:
Fixiermittel
Packungsgröße:
1 Stück
125 Stück
3.80 Liter
Beschreibung
Epredia™ Glyo-Fixx™, ein nicht karzinogener, nicht sensibilisierender und umweltfreundlicher Ersatzstoff, erzielt Ergebnisse, die denen von neutral gepuffertem Formalin überlegen sind.
- Erzeugt eine klare und deutliche Zellmorphologie
- Die meisten Antigene werden ohne Beeinträchtigung des Immunverhaltens fixiert
- Ermöglicht scharfe Darstellung der Spezialfarben, einschließlich Silbermethoden, ohne Hintergrundfärbung
- Feine Details der Probenstruktur werden dargestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fixiermittel |
| Menge | 1 gal. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, glyoxal, isopropyl alcohol, methyl alcohol