Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
4 l
2 x 1 l
Typ:
Shandon Gill™ 1 Hämatoxylin
Shandon Gill™ 2 Hämatoxylin
Shandon Gill™ 3 Hämatoxylin
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Liter
Beschreibung
Erzielen Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Gill™ Hämatoxylin mit Mukoidfärbung schnell und bequem Ergebnisse, während Sie stets die vollständige Kontrolle über die Färbungsintensität behalten.
Gill 1: Hellblaue Kerne
Gill 2: Mittelblaue Kerne
Gill 3: Blauschwarze Kerne
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Shandon Gill™ 3 Hämatoxylin |
| Menge | 4 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SHANDON GILL 3 HAEMATOXYLIN CE-IVD 4L .
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol, Acetic acid
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering