Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
Marke: Epredia™ 9990918
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
- Phosphatfrei
- Zur Aufbewahrung aller Gewebetypen
- Lagerung von Präparaten ohne übermäßige Schrumpfung oder Aushärtung
- Erhältlich als gebrauchsfertige Lösung oder als kostengünstiges Konzentrat
- Konzentrat ist frostunempfindlich, platzsparend und günstiger im Versand
- Erhältlich in vorgefüllten, auslaufsicheren Behältern
Spezifikation
125/Cs. | |
Formalin | |
120mL specimen container filled to 60mL |