Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin
Product Code. 12580057 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Menge:
120 mL Behälter 60 mL gefüllt
19 l (5 gal.)
3,8 L
60 mL Behälter 30 mL gefüllt
90 mL
Unit Size:
1 Stück
125 Stück
19 Liter
2 Stück
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 12580057
Brand: Epredia™ 9990914
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™ 10 % neutral gepuffertes Formalin liefert konsistente Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Drehventile in Gewebeeinbettautomaten.
  • Phosphatfrei
  • Zur Aufbewahrung aller Gewebetypen
  • Lagerung von Präparaten ohne übermäßige Schrumpfung oder Aushärtung
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Lösung oder als kostengünstiges Konzentrat
  • Konzentrat ist frostunempfindlich, platzsparend und günstiger im Versand
  • Erhältlich in vorgefüllten, auslaufsicheren Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verpackungsart 125/Cs.
Produkttyp Formalin
Menge 60 mL Behälter 30 mL gefüllt
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide